Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barriere Pipettespidser med lav retention
Artikelnummer. 10530492
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
1.000μ l
Model-:
ART 10
ART 10 REACH
ART 1000
ART 100E
ART 10F
ART 200
ART 20P
Tip stil:
Ergonomi, Lav retention
Forlænget længde, Lav retention, Mikropunkt
Lav retention, Mikropunkt
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Tip stil Egnet til formålet Pakningsstørrelse
10530492 10μ l ART 10 Lav retention, Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10540492 10μ l ART 10 REACH Forlænget længde, Lav retention, Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10048471 10μ l ART 10F Lav retention, Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10251772 20μ l ART 20P Lav retention, Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
10314042 100μ l ART 100E Lav retention, Mikropunkt - Pakke med 960
10333322 200μ l ART 200 Lav retention, Mikropunkt Steril& PCR-klar Pakke med 960
11535454 1.000μ l ART 1000 Ergonomi, Lav retention Steril& PCR-klar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10530492 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 213905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 DKK
    990.82 DKK / Pakke med 960
    Spare 119.18 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Eliminer prøveretention med disse specialdesignede pipettespidser.
Få Thermo Scientific™ ART™ Barriere-pipettespidser med lav retention, som er specielt designet til at eliminere prøveretention i pipettespidsen.
  • Den indre overflade er ekstremt hydrofobisk, hvilket øger prøvereproducerbarheden og prøvenøjagtigheden
  • Krystalklare spidser gør det nemt at se gennemsigtige prøver
  • Spidserne forsegler ved eksponering for potentielle forurenende stoffer
  • Certificeret RNase, DNase, ATP, Endotoksin og Pyrogenfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 10, filtreret, steril, rack
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Model- ART 10
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Lav retention, Mikropunkt
Emballage Stativ, 10 x 96
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar