Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barriere Pipettespidser med lav retention
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
1.000μ l
Model-:
ART 10
ART 10 REACH
ART 1000
ART 100E
ART 10F
ART 200
ART 20P
Tip stil:
Ergonomi, Lav retention
Forlænget længde, Lav retention, Mikropunkt
Lav retention, Mikropunkt
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Beskrivelse
Få Thermo Scientific™ ART™ Barriere-pipettespidser med lav retention, som er specielt designet til at eliminere prøveretention i pipettespidsen.
- Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy
- Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples
- Tips seal when exposed to potential contaminants
- Certified RNase, DNase, ATP, Endotoxin, and Pyrogen Free
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART 10F, Filtered, Sterile, Rack |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Model- | ART 10F |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Lav retention, Mikropunkt |
| Vis mere |