Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærrepipettespidser i hængslede stativer
Artikelnummer. p-4525520
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
Model-:
ART 10
ART 10 Ultra-mikro
ART 100E
ART 200
ART 20E Ultra-mikro
ART 20P
ART-barriere
KUNS 100
Format:
Hængslet stativ
Stativ
Tip stil:
Lav retention
Ultra-mikro
Universal Fit
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Format Tip stil unitSize
10217184 10μ l ART 10 Hængslet stativ Universal Fit Pakke med 960
11942689 10μ l ART 10 Hængslet stativ Lav retention Pakke med 960
10706815 10μ l ART 10 Ultra-mikro Hængslet stativ Ultra-mikro Pakke med 960
10032874 10μ l ART 20E Ultra-mikro Hængslet stativ Lav retention Pakke med 960
10401755 20μ l ART 20P Hængslet stativ Universal Fit Pakke med 960
10276944 20μ l ART 20P Hængslet stativ Lav retention Pakke med 960
10777385 100μ l KUNS 100 Hængslet stativ Universal Fit -
10746625 100μ l ART 100E Hængslet stativ Universal Fit Pakke med 960
12661480 100μ l ART 100E Hængslet stativ Lav retention Pakke med 960
10431375 200μ l ART 200 Hængslet stativ Universal Fit Pakke med 960
10768735 200μ l ART 200 Hængslet stativ Lav retention Pakke med 960
15173606 300μ l ART-barriere Stativ Universal Fit Pakke med 960
15193606 300μ l ART-barriere Stativ Lav retention Pakke med 960
10564914 1.000μ l ART-barriere Hængslet stativ Universal Fit Pakke med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10217184 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2139HR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør pipettering nøjagtigt og konsekvent med disse barrierepipettespidser i hængslede stativer, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
I modsætning til standard filterspidser, Thermo Scientific™ ART™ Barrierehængslet stativ Pipettespidser forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. Pipettespidserne fra genopfyldningsindsatserne passer sikkert ind i de miljøvenlige, genanvendelige hængslede stativer, og dækslerne kan bruges som hængslet eller løfte-off stil. Låselåsen forhindrer kontaminering ved at holde de resterende spidser sterile og tilbyder en nem betjening med én hånd. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 10, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 10
Længde (engelsk) 1,23 tommer.
Længde (metrisk) 3.13cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Universal Fit
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar