Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærrepipettespidser i hængslede stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12661480
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
Model-:
ART 10
ART 10 Ultra-mikro
ART 100E
ART 200
ART 20E Ultra-mikro
ART 20P
ART-barriere
KUNS 100
Format:
Hængslet stativ
Stativ
Tip stil:
Lav retention
Ultra-mikro
Universal Fit
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 12661480
Brand: Thermo Scientific™ 2065E05HR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør pipettering nøjagtigt og konsekvent med disse barrierepipettespidser i hængslede stativer, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
I modsætning til standard filterspidser, Thermo Scientific™ ART™ Barrierehængslet stativ Pipettespidser forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. Pipettespidserne fra genopfyldningsindsatserne passer sikkert ind i de miljøvenlige, genanvendelige hængslede stativer, og dækslerne kan bruges som hængslet eller løfte-off stil. Låselåsen forhindrer kontaminering ved at holde de resterende spidser sterile og tilbyder en nem betjening med én hånd. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 100E, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volumen (metrisk) 100μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 100E
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5.07cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Lav retention
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar