Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærrepipettespidser i hængslede stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10706815
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
Model-:
ART 10
ART 10 Ultra-mikro
ART 100E
ART 200
ART 20E Ultra-mikro
ART 20P
ART-barriere
KUNS 100
Format:
Hængslet stativ
Stativ
Tip stil:
Lav retention
Ultra-mikro
Universal Fit
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 10706815
Brand: Thermo Scientific™ 2149EHR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør pipettering nøjagtigt og konsekvent med disse barrierepipettespidser i hængslede stativer, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
I modsætning til standard filterspidser, Thermo Scientific™ ART™ Barrierehængslet stativ Pipettespidser forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. Pipettespidserne fra genopfyldningsindsatserne passer sikkert ind i de miljøvenlige, genanvendelige hængslede stativer, og dækslerne kan bruges som hængslet eller løfte-off stil. Låselåsen forhindrer kontaminering ved at holde de resterende spidser sterile og tilbyder en nem betjening med én hånd. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Oversigt ART 10, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volumen (metrisk) 10μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 10 Ultra-mikro
Længde (engelsk) 1,8 tommer
Længde (metrisk) 4.57cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Ultra-mikro
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis