Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærrepipettespidser i hængslede stativer
Artikelnummer. 10564914
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
100μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
Model-:
ART 10
ART 10 Ultra-mikro
ART 100E
ART 200
ART 20E Ultra-mikro
ART 20P
ART-barriere
KUNS 100
Format:
Hængslet stativ
Stativ
Tip stil:
Lav retention
Ultra-mikro
Universal Fit
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Format Tip stil Pakningsstørrelse
10564914 1.000μ l ART-barriere Hængslet stativ Universal Fit Pakke med 768
10217184 10μ l ART 10 Hængslet stativ Universal Fit Pakke med 960
11942689 10μ l ART 10 Hængslet stativ Lav retention Pakke med 960
10706815 10μ l ART 10 Ultra-mikro Hængslet stativ Ultra-mikro Pakke med 960
10032874 10μ l ART 20E Ultra-mikro Hængslet stativ Lav retention Pakke med 960
10401755 20μ l ART 20P Hængslet stativ Universal Fit Pakke med 960
10276944 20μ l ART 20P Hængslet stativ Lav retention Pakke med 960
10777385 100μ l KUNS 100 Hængslet stativ Universal Fit -
10746625 100μ l ART 100E Hængslet stativ Universal Fit Pakke med 960
12661480 100μ l ART 100E Hængslet stativ Lav retention Pakke med 960
10431375 200μ l ART 200 Hængslet stativ Universal Fit Pakke med 960
10768735 200μ l ART 200 Hængslet stativ Lav retention Pakke med 960
15173606 300μ l ART-barriere Stativ Universal Fit Pakke med 960
15193606 300μ l ART-barriere Stativ Lav retention Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 10564914 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 2179HR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.31 DKK
    818.84 DKK / Pakke med 768
    Spare 88.47 DKK
    9% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Udfør pipettering nøjagtigt og konsekvent med disse barrierepipettespidser i hængslede stativer, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
I modsætning til standard filterspidser, Thermo Scientific™ ART™ Barrierehængslet stativ Pipettespidser forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. Pipettespidserne fra genopfyldningsindsatserne passer sikkert ind i de miljøvenlige, genanvendelige hængslede stativer, og dækslerne kan bruges som hængslet eller løfte-off stil. Låselåsen forhindrer kontaminering ved at holde de resterende spidser sterile og tilbyder en nem betjening med én hånd. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt ART Barrier, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART-barriere
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 88.9 mm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Universal Fit
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar