Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Spærrepipettespidser i hængslede stativer
Beskrivelse
I modsætning til standard filterspidser, Thermo Scientific™ ART™ Barrierehængslet stativ Pipettespidser forsegler, når de udsættes for potentielle kontaminanter. Pipettespidserne fra genopfyldningsindsatserne passer sikkert ind i de miljøvenlige, genanvendelige hængslede stativer, og dækslerne kan bruges som hængslet eller løfte-off stil. Låselåsen forhindrer kontaminering ved at holde de resterende spidser sterile og tilbyder en nem betjening med én hånd. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
- Stackable hinged racks save space in your lab
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART 20E Ultra-micro, Filtered, Sterile, Hinged Rack |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Model- | ART 20E Ultra-micro |
| Længde (engelsk) | 1,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 4.57cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Lav retention |
| Vis mere |