Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barriere forlænget længde pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15193636
Volumen (metrisk):
10μ l
200μ l
1.000μ l
1250μ L
Model-:
ART 10 REACH
ART 1000L
ART Barrier
Tip stil:
Forlænget længde
Lav retention
Universal Fit
Egnet til formålet:
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 15193636
Brand: Thermo Scientific™ 208005HR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør pipettering nøjagtigt og konsekvent med Thermo Scientific™ ART™ Extended Længde Barrier Pipette Tips, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
I modsætning til standard filterspidser, Thermo Scientific™ ART™ Pipettespidser med forlænget barriere i hængslede stativer forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer. Pipettespidserne fra genopfyldningsindsatserne passer sikkert ind i de miljøvenlige, genanvendelige hængslede stativer, og dækslerne kan bruges som hængslet eller løfte-off stil. Låselåsen forhindrer kontaminering ved at holde de resterende spidser sterile og tilbyder en nem betjening med én hånd. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
Features:
  • Stackable hinged racks save space in your lab
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART Barrier, Filtered, LR, Sterile, Hinged Rack
Volumen (metrisk) 1250μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- ART Barrier
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.22 cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Lav retention
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar