Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barriere forlænget længde pipettespidser
Beskrivelse
I modsætning til standard filterspidser, Thermo Scientific™ ART™ Pipettespidser med forlænget barriere i hængslede stativer forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer. Pipettespidserne fra genopfyldningsindsatserne passer sikkert ind i de miljøvenlige, genanvendelige hængslede stativer, og dækslerne kan bruges som hængslet eller løfte-off stil. Låselåsen forhindrer kontaminering ved at holde de resterende spidser sterile og tilbyder en nem betjening med én hånd. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
- Stablebare hængslede stativer sparer plads i dit laboratorium
- Sterile spidser er certificeret fri for RNase, DNase og pyrogen
Anbefalet til:
- Væskehåndtering
- Molekylærbiologi
- PCR
- Bioteknologi
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | ART Barriere-, filtreret, steril, hængslet rack |
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | ART-barriere |
| Længde (engelsk) | 3,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 9.09 cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
| Format | Hængslet stativ |
| Vis mere |