Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART™ Barriere forlænget længde pipettespidser
Beskrivelse
I modsætning til standard filterspidser, Thermo Scientific™ ART™ Pipettespidser med forlænget barriere i hængslede stativer forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer. Pipettespidserne fra genopfyldningsindsatserne passer sikkert ind i de miljøvenlige, genanvendelige hængslede stativer, og dækslerne kan bruges som hængslet eller løfte-off stil. Låselåsen forhindrer kontaminering ved at holde de resterende spidser sterile og tilbyder en nem betjening med én hånd. ART hængslede stativer fås i lav retention, micropoint, forlænget længde og andre specialtyper.
- Stackable hinged racks save space in your lab
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
Recommended for:
- Liquid Handling
- Molecular Biology
- PCR
- Biotechnology
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | ART Barrier, Filtered, Sterile, Hinged Rack |
Volumen (metrisk) | 200μ l |
Filtreret | Filtreret |
Sterilitet | Steril |
Farve | Neutral |
Model- | ART Barrier |
Længde (engelsk) | 3,6 tommer |
Længde (metrisk) | 9.09 cm |
Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri |
Format | Hængslet stativ |
Vis mere |