Få mere at vide
Thermo Scientific™ ART 1000 REACH RACKED sterile barrierepipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-10153080
Volumen (metrisk):
1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. 10313272
Brand: Thermo Scientific™ 2079
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør påføringer nøjagtigt og konsekvent med disse specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer.
Udfør applikationer konsekvent og præcist ved at bruge Thermo Scientific™ ART™ Barriere Specialpipettespidser, som forsegler, når de udsættes for potentielle forurenende stoffer, og fanger dem inde i barrieren. ART barriere specialspidser er designet til at hjælpe med pipettering til en række forskellige anvendelser. Forlænget længde, Thermo Scientific™ REACH™ tip giver et ekstra niveau af forureningskontrol.
Funktioner:
  • Sterile spidser er DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
  • Fås i steril, usteril og i forskellige emballagemuligheder
  • Fremstillet efter branchens højeste kvalitetsstandard
Designet til at hjælpe med pipettering til en række applikationer:
Forlænget længde for at forhindre kontaminering ved at forhindre, at pipetteskaftet kommer ind i prøvebeholderen
Gelpåfyldning til påfyldning af akrylamid eller agarosegeler
Genomisk bred åbning til genomisk DNA, skrøbelige cellelinjer og andre viskøse materialer
Solvent Sikker for syrer, baser og aggressive organiske opløsningsmidler
Kompatibel med:
SoftFit™pipettespidser giver præcis og ensartet pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiske pipettespidser er designet til Gilson Pipetman™ pipetter og Thermo Scientific™ Finnpipette™ Fokus pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ART 1000 REACH, Filtered, Sterile, Rack
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Model- ART 1000 REACH
Længde (engelsk) 4.66 in.
Længde (metrisk) 11.85cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP , PCR-hæmmer og endotoksinfri
Format Stativ
Tip stil Forlænget længde
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje ART
Egnet til formålet Steril& PCR-klar