Få mere at vide
Novus Biologicals™ ARSH 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18553563 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18553563
Brand: Novus Biologicals™ H00347527T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology
Mål ARSH
Synonym arylsulfatase family, member H, arylsulfatase H, ASH, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.2, sulfatase
Gen symbol ARSH