Få mere at vide
Novus Biologicals™ ARSH 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | ARSH |
| Synonym | arylsulfatase family, member H, arylsulfatase H, ASH, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.2, sulfatase |
| Gen symbol | ARSH |