Få mere at vide
Arsenocholine Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenocholine Bromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14AsO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 243.9444 |
| Procent renhed | >95% |