Få mere at vide
Arsenobetaine Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenobetaine bromide |
| CAS | 71642-15-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 H12 As O2 . Br |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (Carboxymethyl)trimethylarsonium Bromide, NSC 274266 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11AsO2.BrH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H |
| SMIL | [Br-].C[As+](C)(C)CC(=O)O |
| IUPAC navn | carboxymethyl(trimethyl)arsanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.97 |
| Vis mere |