missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arsenobetaine Bromide, TRC

Artikelnummer. 30348024
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348024 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA778500250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arsenobetaine bromide
CAS 71642-15-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 H12 As O2 . Br
Mængde 250 mg
Synonym (Carboxymethyl)trimethylarsonium Bromide, NSC 274266
InChI formel InChI=1S/C5H11AsO2.BrH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
SMIL [Br-].C[As+](C)(C)CC(=O)O
IUPAC navn carboxymethyl(trimethyl)arsanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 258.97
Formel vægt 257.9237
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.