Få mere at vide
Arsenic (V) Standard: As+5 @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Arsenic (V) Standard: As+5 @ 100 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic+5 |
| CAS | 17428-41-0 |
| Metoder | Speciation |
| Analyt- eller komponentnavne | Arsenic+5 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | As5+ |
| Synonym | As5+ |
| SMIL | [As5+] |
| IUPAC navn | Arsenic+5 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Vis mere |