Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Arsen(V)oxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11336978
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336978 100 g 100g
11326978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11336978 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 014668.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-28-2 | As2O5 | 229,838 g/mol
Arsen(V)oxid anvendes til fremstilling af metalarsenater. Det bruges til farvestof- og trykkeriindustrien. Desuden bruges det i træbeskyttelsesmidler, farvet glas og metalklæbemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-28-2
Molekylær formel As2O5
Molekylvægt (g/mol) 229.838
MDL nummer MFCD00003434
InChI nøgle COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride
PubChem CID 14771
SMIL O=[As](=O)O[As](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic(V) oxide
Smeltepunkt 315 °C (dekomponering)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4.32
FN nummer UN1559
Merck Index 14,798
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
Formel vægt 229.79
Procent renhed 99.9%