Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Arsen(V)oxid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Arsen(V)oxid anvendes til fremstilling af metalarsenater. Det bruges til farvestof- og trykkeriindustrien. Desuden bruges det i træbeskyttelsesmidler, farvet glas og metalklæbemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic(V) oxide |
| Smeltepunkt | 315°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (metals basis) |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1559 |
| Merck Index | 14,798 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Arsenic(V) oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Arsenic pentoxide