Få mere at vide
Arsenik-standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Som i 2% KOH
Artikelnummer. 10462581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10462581 500 ml 500ml
10452581 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195825000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 DKK
    1119.42 DKK / 500ml
    Spare 35.58 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 7440-38-2 | Som | 74,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic standard solution
Navn note 1 mg/ml As i 2 % KOH
Emballage Plastflaske
CAS 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5
Tæthed 1.02g/mL
Fysisk form Løsning
Molekylær formel As
Koncentration 997 til 1003 μg/ml As(3 +) i 2% KOH (20 °C)
MDL nummer MFCD00085309
Merck Index 15, 784
InChI nøgle RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [As]
IUPAC navn arsenik
Molekylvægt (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Mængde 500 ml
ChEBI CHEBI:27563
Formel vægt 74.92
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Arsenic atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.