Få mere at vide
Arsenikstandard: As @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17918759
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17918759 100 ml
17908879 250 ml
17908599 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17918759 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTASN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Arsenikstandard: Som @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic
CAS 7440-38-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Arsenic
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel As
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI formel InChI=1S/As
SMIL [As]
IUPAC navn arsen
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 74.92
Mængde 100 ml
Formel vægt 74,922 g/mol