Få mere at vide
Arsenikstandard: Som @ 10 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic |
| CAS | 7440-38-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Arsenic |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | As |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering |
| Synonym | Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen |
| InChI formel | InChI=1 S/As |
| Vis mere |