Få mere at vide
Arsenikstandard: Som @ 10 μg/ml i 2% HNO3
Artikelnummer. 30310419
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30310419 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 30310419 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLASN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic
CAS 7440-38-2
Analyt- eller komponentnavne Arsenic
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel As
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI formel InChI=1 S/As
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [As]
Element As
IUPAC navn arsen
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 74.92
Mængde 100 ml
Formel vægt 74.922