Få mere at vide
Arsen Standard For ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10090472 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10090472 500 mL 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10090472 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLAS12X
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Som1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-38-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 30 elementer på ppb-niveau.
CAS min % 1.0, 5.0, 94.0
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Molekylær formel As
MDL nummer MFCD00085309
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [As]
IUPAC navn arsenik
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HCl
Molekylvægt (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:27563
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.2-5% HNO3    1000μg/mL    PLAS2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLAS2-3Y, -3X
2-5% HCl1000μg/mL    PLAS1-2X
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Arsenic
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, arsenic acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug