Få mere at vide
Arsen Standard, μ1000 g/g i baseolie 75, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10504653 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10504653 50 g 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10504653 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGAS82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00 DKK
    562.80 DKK / 50g
    Spare 188.20 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Som1000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-38-2, 8042-47-5
Analysecertifikat Med Analysecertifikat.
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel As
MDL nummer MFCD00085309
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [As]
IUPAC navn arsenik
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 74.92
PubChem CID 5359596
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:27563
Grad Olie/Plasma
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
Base Oil 20 1000μg/g ORG-AS8-2Z
Base Oil 75 5000μg/g ORG-AS8-4Z
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/g Arsenic in Base Oil 75
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: arsenic
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug