Få mere at vide
Arsenikstandard: 1000 μg/g som i 75 cSt kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17981636
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
400 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17981636 400 g
17900936 200 g
17941606 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17981636 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOAS1000400G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Arsenikstandard: 1000 μg/g som i 75 cSt kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic
CAS 7440-38-2
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Arsenic
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel As
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI formel InChI=1S/As
SMIL [As]
IUPAC navn arsen
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 74.92
Mængde 400 g
Formel vægt 74,922 g/mol