Få mere at vide
Arsenpulver, -20 mesh, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic powder |
| Farve | Sort til sølv |
| Mængde | 50 g |
| Maskestørrelse | −20 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Pulver |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1558 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Arsenic powder
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.