Få mere at vide
Arsenikpolykrystallinsk klump, 2-8 mm (0,08-0,3 tommer), Puratronic™, 99,99999+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11382128
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
10g
1g
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382128 10 g 10g
11372128 1 g 1g
11362128 25 g 25g
11352128 100 g 100g
11342128 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013044.09
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7440-38-2 | Som | 74,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-38-2
Molekylær formel As
Molekylvægt (g/mol) 74.92
MDL nummer MFCD00085309
InChI nøgle RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC navn arsenik
SMIL [As]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Arsenic polycrystalline lump
Farve Grå
Navn note 2 til 8 mm (0,08 til 0,3 tommer)
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1558
Formel vægt 74.92
Procent renhed ≥99.99999%
Grad Puratronic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Arsenic polycrystalline lump
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sicherheitshinweis
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Arsenic
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.