Få mere at vide
Arsenikpolykrystallinsk klump, 2-8 mm (0,08-0,3 tommer), Puratronic™, 99,99999+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic polycrystalline lump |
| Farve | Grå |
| Navn note | 2 til 8 mm (0,08 til 0,3 tommer) |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1558 |
| Formel vægt | 74.92 |
| Procent renhed | ≥99.99999% |
| Vis mere |