Få mere at vide
Arsenic polycrystalline lump, 2-8mm (0.08-0.3in), Puratronic™, 99.99999+% (metals basis) Artikelnummer.: 11352128
Arsenic polycrystalline lump, 2-8mm (0.08-0.3in), Puratronic™, 99.99999+% (metals basis)
Artikelnummer. 11352128
100 g, 100g
Mængde:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
10g
1g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013044.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-38-2
Molekylær formel As
Molekylvægt (g/mol) 74.92
MDL nummer MFCD00085309
InChI nøgle RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC navn arsenik
SMIL [As]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic polycrystalline lump
Farve Grå
Navn note 2 to 8mm (0.08 to 0.3 in.)
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1558
Formel vægt 74.92
Procent renhed ≥99.99999%
Grad Puratronic™
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Arsenic polycrystalline lump, 2-8mm (0.08-0.3in), Puratronic™, 99.99999+% (metals basis) >