Få mere at vide
Arsen polykrystallinsk klump, 2-8 mm (0,08-0,3 in.), Puratronic™ , 99,9999 % (metalbasis), Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
10g
1g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Polycrystalline Lump |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 99.9999% (Metals basis) |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Gray lump |