Få mere at vide
Arsen polykrystallinsk klump, 2-8 mm (0,08-0,3 in.), Puratronic™ , 99,9999 % (metalbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336698
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
10g
1g
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336698 1 g 1g
11356698 10 g 10g
11376698 25 g 25g
11366698 100 g 100g
11346698 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11336698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013375.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-38-2
Molekylær formel As
Molekylvægt (g/mol) 74.92
MDL nummer MFCD00085309
InChI nøgle RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC navn arsenik
SMIL [As]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic
Farve Grå
Fysisk form Polycrystalline Lump
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9999% (Metals basis)
Lugt Odorless
Udseende Gray lump