Learn More
Arsen, plasma standardopløsning, Specpure™ som 1000 μg/ml
Description
Arsen, plasmastandardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| Type | Analytical Standard |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitric acid: 5.0%; Arsenic: 0.1%; Water: 94.9% |
Safety and Handling
- Arsenic, plasma standard solution, Specpure, As 1000
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, arsenic