Få mere at vide
Arsenic Oxide (As2O5) Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30345419
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30345419 10 g
1 options
Artikelnummer. 30345419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA77414010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic Oxide (As2O5) Hydrate
CAS 2179255-37-7
Molekylær formel As2O5 xH2O
Mængde 10 g
Synonym Arsenic (V) oxide Hydrate, Arsenic anhydride Hydrate, Arsenic oxide (As4O10) Hydrate, Arsenic pentoxide Hydrate, Arsenic(V) pentoxide Hydrate, Diarsenic pentoxide Hydrate, Diarsonic pentoxide Hydrate
InChI formel InChI=1S/As2O5/c3-1(4)2(5,6)7
SMIL [O][As](=O)([O])[As](=O)=O
IUPAC navn arsoarsonic acid
Molekylvægt (g/mol) 231.86
Formel vægt 229.8178