Få mere at vide
Arsenic Oxide (As2O3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic trioxide |
| CAS | 1327-53-3 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | As2 O3 |
| Synonym | Arsenious trioxide, Arsenous trioxide |
| InChI formel | InChI=1S/As2O3/c3-1-5-2-4 |
| SMIL | O=[As]O[As]=O |
| IUPAC navn | arsenic(3+);oxygen(2-) |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.84 |
| Formel vægt | 197.8279 |