Få mere at vide
Arsen(III)tellurid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368848
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368848 5 g 5g
11358848 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041708.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12044-54-1 | Molekylær formel: As2Te3 | Molekylvægt: 532,643 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12044-54-1
Molekylær formel As2Te3
Molekylvægt (g/mol) 532.643
MDL nummer MFCD00014167
InChI nøgle GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
PubChem CID 15770922
SMIL [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic(III) telluride
Smeltepunkt 381 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 6.50 g/mL
FN nummer UN1557
Formel vægt 532.64
Procent renhed 99.999%