Få mere at vide
Arsenic(III) telluride, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7076404
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041709.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12044-54-1 | As2Te3 | 532.643 g/mol
Vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12044-54-1
Molekylær formel As2Te3
Molekylvægt (g/mol) 532.643
MDL nummer MFCD00014167
InChI nøgle GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
PubChem CID 15770922
SMIL [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic(III) telluride
Smeltepunkt 381°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
FN nummer UN1557
Formel vægt 532.64
Procent renhed 99.999%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 6.5
Tæthed 6.5