Få mere at vide
Arsen(III) tellurid, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11388848
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388848 10 g 10g
11378848 50 g 50g
15419189 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041709.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12044-54-1 | As2Te3 | 532,643 g/mol
Vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12044-54-1
Molekylær formel As2Te3
Molekylvægt (g/mol) 532.643
MDL nummer MFCD00014167
InChI nøgle GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
PubChem CID 15770922
SMIL [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic(III) telluride
Smeltepunkt 381 °C
Fysisk form Brikker
Mængde 10 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 6.5
Tæthed 6.5
FN nummer UN1557
Formel vægt 532.64
Procent renhed 99.999%