Få mere at vide
Arsen(III)-sulfid, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15452337
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452337 25 g 25g
15442337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15452337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045522.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246,02 g/mol
Arsen(III)sulfid bruges til fremstilling af infrarødt transmitterende glas, pyroteknik, pigmenter, linoleum, elektriske halvledere og fotoledere. Det fungerer som et reduktionsmiddel og fungerer som et garvemiddel. Det bruges også til hårfjerning af huder og veterinærmedicin. Yderligere bruges det som en uorganisk fotoresist til at fremstille 3-D nanostrukturer. Ud over dette bruges det i behandlingen af akut promyelocytisk leukæmi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-33-9
Molekylær formel As2S3
Molekylvægt (g/mol) 246.02
MDL nummer MFCD00003435
InChI nøgle CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diarsen(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Tekniske data
Kogepunkt 707 °C
Kemisk navn eller materiale Arsenic(III) sulfide
Smeltepunkt 300 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Tæthed 3.43
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 246.03