Få mere at vide
Arsenic(III) sulfide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051787
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041980.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til vakuumaflejring
Til vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-33-9
Molekylær formel As2S3
Molekylvægt (g/mol) 246.02
MDL nummer MFCD00003435
InChI nøgle CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diarsen(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Tekniske data
Kogepunkt 707°C
Kemisk navn eller materiale Arsenic(III) sulfide
Smeltepunkt 300°C
Fysisk form Fused Lump
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1557
Merck Index 14,806
Formel vægt 246.03
Procent renhed 99.999%
Lugt Like rotten eggs
Tæthed 3.43 g/mL