Få mere at vide
Arsenic(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7059916
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15442417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045616.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
Arsen(III)sulfid bruges til behandling af akut promyelocytisk leukæmi. Det er en uorganisk fotoresist, der bruges til fremstilling af fotoniske krystaller og 3-D nanostrukturer. Det bruges også som akusto-optisk materiale, pigment, garvemiddel og chalcogenidglas til infrarød optik. Yderligere bruges det som en analytisk test for tilstedeværelse af dissimilatoriske arsen-reducerende bakterier (DARB).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-33-9
Molekylær formel As2S3
Molekylvægt (g/mol) 246.02
MDL nummer MFCD00003435
InChI nøgle CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diarsen(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Tekniske data
Kogepunkt 707°C
Kemisk navn eller materiale Arsenic (III) sulfide
Smeltepunkt 300°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1557
Merck Index 14,806
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 246.03
Procent renhed 99.9%
Lugt Like rotten eggs
Tæthed 3.43 g/mL