Få mere at vide
Arsen(III)-sulfid, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15452417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452417 25 g 25g
15442417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15452417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045616.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246,02 g/mol
Arsen(III)sulfid bruges til behandling af akut promyelocytisk leukæmi. Det er en uorganisk fotoresist, der bruges til fremstilling af fotoniske krystaller og 3-D nanostrukturer. Det bruges også som akusto-optisk materiale, pigment, garvemiddel og chalcogenidglas til infrarød optik. Yderligere bruges det som en analytisk test for tilstedeværelse af dissimilatoriske arsen-reducerende bakterier (DARB).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-33-9
Molekylær formel As2S3
Molekylvægt (g/mol) 246.02
MDL nummer MFCD00003435
InChI nøgle CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diarsen(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Tekniske data
Kogepunkt 707 °C
Kemisk navn eller materiale Arsenic (III) sulfide
Smeltepunkt 300 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Som rådne æg
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3.43 g/mL
FN nummer UN1557
Merck Index 14,806
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 246.03
Procent renhed 99.9%