missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arsenic (III) Standard: As+3 @ 100 μg/mL in 2% HCl, VHG™

Artikelnummer. 17940536
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17940536 100 ml
17927819 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17940536 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSPAS3100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Arsenic (III) Standard: As+3 @ 100 μg/mL in 2% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arsenic+3
CAS 22541-54-4
Metoder Speciation
Analyt- eller komponentnavne Arsenic+3
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel As
Synonym As3+
InChI formel InChI=1S/As/q+3
SMIL [As+3]
IUPAC navn arsenic(3+)
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HCl
Molekylvægt (g/mol) 74.922
Mængde 100 ml
Formel vægt 74.922 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.