Få mere at vide
Arsenic (III) Standard: As+3 @ 100 μg/mL in 2% HCl, VHG™
Beskrivelse
Arsenic (III) Standard: As+3 @ 100 μg/mL in 2% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic+3 |
| CAS | 22541-54-4 |
| Metoder | Speciation |
| Analyt- eller komponentnavne | Arsenic+3 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | As |
| Synonym | As3+ |
| InChI formel | InChI=1S/As/q+3 |
| SMIL | [As+3] |
| IUPAC navn | arsenic(3+) |
| Vis mere |