Få mere at vide
Arsen III Speciation Standard (Assurance™ Karakter/For ICP-MS), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10394433 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10394433 125 mL Poly flaske 125ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10394433 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. SPECAS3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Arsen +3
  • Specifikationsstandard
  • 125 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-38-2 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylær formel As
Molekylvægt (g/mol) 74.92
MDL nummer MFCD00085309
InChI nøgle RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359596
ChEBI CHEBI:27563
IUPAC navn arsenik
SMIL [As]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic III Speciation Standard
Emballage Poly flaske
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik ICP-MS
Løsningstype Standardløsning
Type ICP/ICP-MS Standard
Mængde 125 mL
Grad Forsikring
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/mL Arsenic (III)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, Arsenic from Arsenictrioxide