Få mere at vide
Arsenic(III) selenide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049087
Mængde:
0.5 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
25g
5g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11327587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012849.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Til vakuumaflejring
Arsenicselenid bruges som chalcogenidglas til infrarød optik, da det transmitterer lys med bølgelængder mellem 870 nm og 17,2μ m.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-36-2
Molekylær formel As2Se3
Molekylvægt (g/mol) 386.76
MDL nummer MFCD00014166
InChI nøgle WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
PubChem CID 14772
IUPAC navn [(selanylidenearsanyl)selanyl]arsaneselone
SMIL [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic(III) selenide
Smeltepunkt 260°C
Fysisk form Fused Pieces
Mængde 0.5 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,805
Opløselighedsinformation Insoluble in water and soluble in nitric acid.
Formel vægt 386.72
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 4.75 g/mL