Få mere at vide
Arsenic(III) selenide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11350368
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350368 5 g 5g
11340368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11350368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043748.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Used as a vacuum deposition, chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm. | CAS: 1303-36-2 | As2Se3 | 386.76 g/mol
Arsenicselenid bruges som vakuumaflejring, chalcogenidglas til infrarød optik, da det transmitterer lys med bølgelængder mellem 870 nm og 17,2μ m.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-36-2
Molekylær formel As2Se3
Molekylvægt (g/mol) 386.76
MDL nummer MFCD00014166
InChI nøgle WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
PubChem CID 14772
IUPAC navn [(selanylidenarsanyl)selanyl]arsaneselon
SMIL [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic(III) selenide
Smeltepunkt 260 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in nitric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 386.72
Procent renhed 99.999%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.75
Tæthed 4.75