Få mere at vide
Arsenic(III) oxide, Puratronic™, 99.996% (metals basis excluding Sb), Sb content reported
Artikelnummer. p-7048662
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11326188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011173.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Arsentrioxid bruges som forløber for skovbrugsprodukter, i farveløs glasproduktion og i elektronik. Og det bruges også som pigmenter og konserveringsmidler til huder og træ i halvlederindustrien til at skabe lysemitterende dioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1327-53-3
Molekylær formel As2O3
Molekylvægt (g/mol) 197.84
MDL nummer MFCD00003433
InChI nøgle IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diarsorosooxidan
SMIL O=[As]O[As]=O
Tekniske data
Kogepunkt 465°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Arsenic(III) oxide
Smeltepunkt 312.3°C
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Sb), Sb 20ppm max.
FN nummer UN1561
Merck Index 14,804
Opløselighedsinformation Soluble in hot water,dilute acids and alkalies. Insoluble in alcohol,chloroform,and ether,.
Formel vægt 197.84
Procent renhed 99.996%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 3.74 g/mL