Få mere at vide
Arsen(III)oxid, Puratronic™, 99,996 % (metalbasis eksklusive Sb), rapporteret Sb-indhold
Beskrivning
Arsentrioxid bruges som forløber for skovbrugsprodukter, i farveløs glasproduktion og i elektronik. Og det bruges også som pigmenter og konserveringsmidler til huder og træ i halvlederindustrien til at skabe lysemitterende dioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kogepunkt | 465 °C (sublimering) |
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic(III) oxide |
| Smeltepunkt | 312,3 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Sb), Sb 20ppm max. |
| Tæthed | 3.74 g/mL |
| FN nummer | UN1561 |
| Merck Index | 14,804 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Arsenic(III) oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Arsenic oxide
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.