Få mere at vide
Arsenic(Iii) Oxide, Honeywell™
Artikelnummer. 15633270 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
125 g
Pakningsstørrelse:
125g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15633270 125 g 125g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15633270 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 311383125G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arsenic(Iii) Oxide
CAS 1327-53-3
Mængde 125 g
Molekylær formel As2O3
MDL nummer MFCD00003433
FN nummer 1561
Opløselighedsinformation Insoluble in dilute HCl ≤0.01%
InChI nøgle IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[As]O[As]=O
IUPAC navn diarsorosooxidane
Molekylvægt (g/mol) 197.84
Formel vægt 197.84g/mol
Grad ACS Reagent
Rester efter tænding ≤0.02%
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.