Få mere at vide
Arsen(III)oxid, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11363938
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363938 10 g 10g
11343938 50 g 50g
11353938 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040370.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197,84 g/mol
anvendes til fremstilling af produkter som glas og emaljer. Arsentrioxid anvendes i forskellige undersøgelser af cellulære processer, især i undersøgelser af leukæmi og hovedmateriale til fremstilling af mange arsenforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1327-53-3
Molekylær formel As2O3
Molekylvægt (g/mol) 197.84
MDL nummer MFCD00003433
InChI nøgle IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diarsorosooxidan
SMIL O=[As]O[As]=O
Tekniske data
Kogepunkt 465 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Arsenic(III) oxide
Smeltepunkt 312,3 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Tæthed 3.74
Opløselighedsinformation Opløselig i fortyndede syrer og alkalier. Uopløseligt i organiske opløsningsmidler. Let opløselig i vand.
Formel vægt 197.84