Få mere at vide
Arsenic(III) oxide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11335817
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335817 25 g 25g
11325817 250 g 250g
11345817 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11335817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043488.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Anvendes til fremstilling af produkter som glas og emaljer. Arsentrioxid anvendes i forskellige undersøgelser af cellulære processer, især i undersøgelser af leukæmi og hovedmateriale til fremstilling af mange arsenforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1327-53-3
Molekylær formel As2O3
Molekylvægt (g/mol) 197.84
MDL nummer MFCD00003433
InChI nøgle IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Arsenic trioxide
IUPAC navn diarsorosooxidan
SMIL O=[As]O[As]=O
Tekniske data
Kogepunkt 465°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Arsenic (III) oxide
Smeltepunkt 312.3°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1561
Merck Index 14,804
Opløselighedsinformation Slightly soluble in cold water; Soluble in boiling water,HCl,alkali hydroxide; Insoluble in alcohol,chloroform,and etherSoluble in dilute acids and alkalies; Insoluble in organic solvents; Slightly soluble in water.
Formel vægt 197.84
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 3.74 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Arsenic(III) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Arsenic oxide